Merck
W296236
Sigma-Aldrich
(−)-イソプレゴール
≥98%
別名:
(1R,2S,5R)-2-イソプロペニル-5-メチルシクロヘキサノール, (1R,3R,4S)-p-メンタ-8-エン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥28,300
9 KG
¥179,000
20 KG
¥345,000
¥28,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥28,300
9 KG
¥179,000
20 KG
¥345,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
2962
Beilstein:
1906573
EC Number:
欧州評議会番号:
2033
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.067
NACRES:
NA.21
¥28,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
アッセイ
≥98%
光学活性
[α]20/D −21°, neat
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
minty; cooling
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(-)-イソプレゴールは、香味料および香料業界で広く使用されているモノテルペンアルコールです。また、工業的に重要な化学物質である(-)-メントールの合成における重要な中間体でもあります。[1]
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W296236-BULK:
W296236-20KG:4548173974538
W296236-SAMPLE:
W296236-VAR:
W296236-9KG:4548173974545
W296236-1KG:4548173974521
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cyclization of (+)-citronellal to (?)-isopulegol catalyzed by H 3 PW 12 O 40/SiO 2.
da Silva KA, et al.
Catalysis Communications, 5(8), 425-429 (2004)
David Olagnier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(22), 6075-6078 (2007-10-02)
Pure natural monoterpenes were evaluated in vitro for their antiplasmodial activities against Plasmodium falciparum. Chemically modified terpenes were also tested to see whether the introduction of an alkyne, a cyclopropane, a diene, or a cyclopentenone moiety had an influence on