Arrived in timely manner, correctly contained & labeled
235180
(1S,2S,5R)-(+)-ネオメントール
≥95%
別名:
(+)-ネオメントール, (1S,2S,5R)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサノール, D-ネオメントール, [1S-(1β,2β,5α)]-5-メチル-2-(1-メチルエチル)シクロヘキサノール
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
蒸気圧
0.8 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
光学活性
[α]22/D +17.3°, neat
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
95 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235180-5G:
235180-25G:
235180-VAR:
235180-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック