Merck
367443
Sigma-Aldrich
2-ベンジルオキシ-1,3-プロパンジオール
99%
別名:
2-O-ベンジルグリセロール, グリセロール 2-ベンジルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,300
¥20,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,300
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH(CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
1953926
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥20,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
bp
185-187 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(CO)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
InChI Key
UDIPIOHLDFSMLR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
367443-1G:
367443-BULK:
367443-250MG:
367443-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)