アッセイ
98%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −13.7°, neat
光学純度
ee: 98% (GLC)
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OC[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI Key
RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- (R)-2,2-ジメチル-4-ベンゾキシメチル-1,3-ジオキソラン
- ((S)-(2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル) 4-メチルベンゼンスルホン酸メチル)-1,3-ジオキソラン
- (S)-グリセルアルデヒドアセトニド
- テトラオキサスピラウンデカン、ジグリセリド、グリセロリン酸、スピロピラン
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
241806-1G:
241806-250MG:
241806-VAR:
241806-BULK:
241806-5G:
試験成績書(COA)