237744
(S)-(+)-1,2-イソプロピリデングリセロール
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
別名:
(S)-(+)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-メタノール, 1,2-イソプロピリデン-sn-グリセロール, D-α,β-イソプロピリデングリセロール, D-(+)-ソルケタール, D-1,2-O-イソプロピリデン-sn-グリセロール
サイズを選択してください
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +13.5°, neat
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
82-83 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
ketal
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OC[C@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI Key
RNVYQYLELCKWAN-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
237744-VAR:
237744-BULK:
237744-5G:
237744-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック