アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.561 (lit.)
bp
273 °C (lit.)
mp
9-12 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
COc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236284-100G:4548173355153
236284-VAR:
236284-5G:
236284-BULK:
アクティブなフィルタ