Merck
359890
Sigma-Aldrich
ブロモマロン酸ジメチル
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥9,690
25 ML
¥25,800
¥9,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥9,690
25 ML
¥25,800
About This Item
化学式:
BrCH(COOCH3)2
CAS番号:
分子量:
211.01
Beilstein:
971135
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
105-108 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)C(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C5H7BrO4/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2/h3H,1-2H3
InChI Key
NEMOJKROKMMQBQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dimethyl bromomalonate undergoes manganese(III)-promoted free-radical chain addition reaction with olefins, to yield dimethyl 2-bromoalkylmalonates.[1] Organocatalyzed Michael addition of dimethyl bromomalonate to nitrostyrenes to yield synthetically useful nitrocyclopropanes has been reported.[2] Dimethyl bromomalonate reacts readily with arylnitroso compounds to yield the corresponding N-aryl-C,C-dimethoxycarbonylnitrones.[3]
アプリケーション
Dimethyl bromomalonate may be used in the enantioselective synthesis of nitrocyclopropanes.[4]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
359890-25ML:
359890-5ML:
359890-BULK:
359890-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manganese (III)-promoted free-radical addition of dimethyl bromomalonate to olefins using an electrochemical regeneration procedure.
Nedelec JY and Nohair K.
Synlett, 09, 659-660 (1991)
Stereoselective synthesis of functionalised cyclopropanes from nitroalkenes via an organocatalysed Michael-initiated ring-closure approach.
Russo A and Lattanzi A.
Tetrahedron Asymmetry, 21(9), 1155-1157 (2010)
Synthesis and 1, 3-dipolar cycloaddition reactions of N-aryl-C, C-dimethoxycarbonylnitrones.
Tomioka Y, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 40(1), 121-128 (2003)
Yi-Ning Xuan et al.
Organic letters, 11(7), 1583-1586 (2009-03-06)
Highly enantioselective synthesis of nitrocyclopropanes was achieved via the organocatalytic conjugate addition of dimethyl bromomalonate to nitroalkenes and the consequent intramolecular cyclopropanation. 6'-Demethyl quinine was found to be the efficient catalyst. Excellent enantioselectivities, diastereoselectivities, and good yields were obtained for