Merck
435821
Sigma-Aldrich
Potassium fluorosulfate
別名:
Potassium fluorosulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥30,700
¥30,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥30,700
About This Item
化学式:
FSO3K
CAS番号:
分子量:
138.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥30,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder and chunks
品質水準
SMILES記法
[K+].[O-]S(F)(=O)=O
InChI
1S/FHO3S.K/c1-5(2,3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VXJAYNWISQFORV-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
435821-BULK:
435821-5G:
435821-1G:
435821-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)