Merck
175102
Sigma-Aldrich
フルオロアンチモン酸
purified by triple-distillation
別名:
フルオロアンチモン酸, ヘキサフルオロアンチモン酸, ヘキサフルオロアンチモン酸一水素, ヘキサフルオロスチボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HF · SbF5
CAS番号:
分子量:
236.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
14 mmHg ( 18 °C)
形状
liquid
精製方法
triple-distillation
密度
2.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F.F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Sb/h6*1H;/q;;;;;;+5/p-5
InChI Key
MBAKFIZHTUAVJN-UHFFFAOYSA-I
関連するカテゴリー
詳細
HF/SbF5はフッ化水素とフッ化アンチモンを混合することにより合成することができます。1 フルオロアンチモン酸(HF/SbF5)はSbF5とHFを組み合わせたものです。最も強い液体の超酸として知られています。
アプリケーション
HF/SbF5はアルキリデンオキソニウム塩調製の優れた媒体です
包装
PFA/FEPボトル入り
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175102-VAR:
175102-BULK:
175102-50G:4548173109183
文書ライブラリにアクセスする
Structure and vibrational spectra of H+ (HF) n (n= 2?9) clusters: An ab initio study.
Sophy KB and Kuo JL
J. Chem. Phys. , 131(22), 224307-224307 (2009)
Rolf Minkwitz et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 844-847 (2001-10-24)
We have studied the preparation and isolation of the halogenated alkylidene oxonium salts CH(3)OCHX(+)MF(6)(-) (X = Cl, F; M = As, Sb). Addition of dichloromethylmethylether at -78 degrees C to the superacidic media HF/MF(5) resulted in the formation of the