Merck
432105
Sigma-Aldrich
フッ化スカンジウム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
Scandium trifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥47,700
¥47,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥47,700
About This Item
化学式:
ScF3
CAS番号:
分子量:
101.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥47,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: scandium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
F[Sc](F)F
InChI
1S/3FH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
OEKDNFRQVZLFBZ-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
432105-BULK:
432105-5G:
432105-VAR:
432105-5G-PW:
432105-1G:
432105-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。