Merck
311464
Sigma-Aldrich
フッ化ジルコニウム(IV)
99.9% trace metals basis
別名:
Tetraluorozirconium, Zirconium tetrafluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥25,100
100 G
¥72,300
¥25,100
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥25,100
100 G
¥72,300
About This Item
化学式:
ZrF4
CAS番号:
分子量:
167.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥25,100
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zirconium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
910 °C (lit.)
密度
4.43 g/mL (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
OMQSJNWFFJOIMO-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポリマーのリン酸カルシウムセメントにフッ化ジルコニウム(IV)(ZrF4)を添加すると、その硬化挙動が変化することが知られています。[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
311464-100G:4548173954233
311464-BULK:
311464-25G:4548173954240
311464-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polymeric calcium phosphate cements: setting reaction modifiers
Miyazaki K, et al.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 9(1), 46-50 (1993)