Merck
381292
Sigma-Aldrich
フッ化アンチモン(III)
powder, 99.8% trace metals basis
別名:
トリフルオロスチビン, 三フッ化アンチモン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥23,600
500 G
¥76,800
¥23,600
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥23,600
500 G
¥76,800
About This Item
化学式:
SbF3
CAS番号:
分子量:
178.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥23,600
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: antimony
不純物
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
235 °C (dec.) (lit.)
密度
4.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Sb](F)F
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • アンチモン(III)フッ化物と γ-グリシンとの分子複合体の構造と特性:この論文では、γ-グリシンとのアンチモン(III)フッ化物複合体の構造タイプと特性について詳述しており、これらのシステムにおける錯形成挙動の理解に貢献しています(Voit et al., 2019)。
  • アンチモン(III)フッ化物とグリシンとの複合体の結晶構造とイオン運動性:この研究では、グリシンとのアンチモン(III)フッ化物錯体の合成とイオン運動性を調査し、配位化学の分野に貢献しています(Makarenko et al., 2018)。
その他情報
鉛を含有します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
381292-500G:4548173142074
381292-VAR:
381292-BULK:
381292-100G:4548173142067
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)