Merck
425206
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)cyclohexanone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SC6H9(=O)
CAS番号:
分子量:
144.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
45 °C/10.1 mmHg (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CSC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12OS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
QFABNUVNDKOIEH-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-(Methylthio)cyclohexanone is a 2-substituted cyclohexanone. The proportion of axial and equatorial conformation has been measured in chloroform by the Eliel method. It suggests that the in chloroform steric effect dominates over polar effect in contributing to the conformational preference.[1] The stereoselectivity of the reduction of 2-(methylthio)cyclohexanone using different hydrides has been studied.[2]
アプリケーション
2-(Methylthio)cyclohexanone may be used as a ketone substrate for the synthesis of cyclic nitrones, by reacting with aspergillusol A.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
425206-BULK:
425206-VAR:
425206-1G:
425206-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nitrone formation in phosphate buffer and aqueous solutions: novel chemistry inspired by a natural product.
Pansanit A, et al.
Tetrahedron Letters, 53(16), 2129-2131 (2012)
Studies on the stereoselectivity of hydride reductions on 2-(methylthio)-and 2-(methylsulfonyl) cyclohexanones.
Carmen CM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52(16), 3619-3625 (1987)
Axial/equatorial proportions for 2-substituted cyclohexanones.
Basso EA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(27), 7865-7869 (1993)