Merck
B85404
Sigma-Aldrich
1,4-ブタンジチオール
97%
別名:
1,4-ジメルカプトブタン, テトラメチレンジメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,100
25 G
¥44,850
¥12,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,100
25 G
¥44,850
About This Item
化学式:
HS(CH2)4SH
CAS番号:
分子量:
122.25
Beilstein:
1697080
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
105-106 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/C4H10S2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
SMTOKHQOVJRXLK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B85404-VAR:
B85404-25G:
B85404-100G:
B85404-BULK:
B85404-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Markus Muttenthaler et al.
Nature protocols, 10(7), 1067-1083 (2015-06-19)
Solid-phase peptide synthesis (SPPS) using tert-butyloxycarbonyl (Boc)/benzyl (Bzl) chemistry is an indispensable technique in many laboratories around the globe, and it provides peptides to the pharmaceutical industry and to thousands of scientists working in basic research. The Boc/Bzl strategy has