アッセイ
98%
mp
73-74 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble(lit.)
官能基
sulfone
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#C
InChI
1S/C9H8O2S/c1-3-12(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h1,4-7H,2H3
InChI Key
FTHKWIMQNXVEHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
419869-BULK:
419869-250MG:
419869-1G:
419869-VAR:
アクティブなフィルタ