Merck
416851
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 trifluoromethane sulfonate
99 atom % D
別名:
Methyl-d3 triflate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥24,900
¥24,900
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥24,900
About This Item
化学式:
CF3SO3CD3
CAS番号:
分子量:
167.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥24,900
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.325 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
密度
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1D3
InChI Key
OIRDBPQYVWXNSJ-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
強力なメチル化剤であるトリフル酸メチルの重水素化体です[1]
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
416851-1G:
416851-VAR:
416851-5G:
416851-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alkylation of enolates with triflates
Bates RB and Taylor SR
The Journal of Organic Chemistry, 58(16), 4469-4470 (1993)