アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −138°, c = 1 in ethanol
mp
169-171 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI Key
CMIBUZBMZCBCAT-HZPDHXFCSA-N
詳細
(-)-O,O′-ジ-p-トルオイル-L-酒石酸は、O,O′-デアシル酒石酸誘導体であり、シンコニンの存在下でのそのラセミ体の分割により調製されます。
アプリケーション
(-)-O,O′-ジ-p-トルオイル-L-酒石酸は、(-)-鏡像異性体を分離するためのラセミ塩基の分割のためのキラル分割剤として使用される可能性があります。
ラセミ体アミンの分割剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
371416-25G:
371416-500G:
371416-VAR:
371416-10KG:
371416-BULK:
371416-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthetic Communications, 20, 3553-3553 (1990)
Tetrahedron Letters, 32, 7325-7325 (1991)
Highly efficient resolution of (?)-Tramadol with di-p-toluoyl-tartaric acid (DTTA).
Tetrahedron Asymmetry, 12(11) null