スキップする
F8150
D(+)-フコース
≥97% (GC)
別名:
6-デオキシ-D-ガラクトース, ロデオース
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H12O5
CAS番号:
分子量:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-792-9
Beilstein/REAXYS Number:
1723320
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 74 to 76 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
144-145 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m1/s1
InChI key
PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Application
D-フコース(6-デオキシ-D-ガラクトース、ロデオース)は、変旋光に関与してL-フコースを生成する酵素を調べるために使用される可能性があります。[1] 炭水化物代謝産物の分析における参照化合物として使用される可能性があります。D-フコースは、接着などの生物学的プロセスを調べるのに使用される可能性があります。[2]
Biochem/physiol Actions
D-フコースはL-アラビノースの非代謝型アナログです。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F2252D3179T2754
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
assay
≥97% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98%
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D(+)-フコース
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)