Merck
415553
Sigma-Aldrich
D-Fructose-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H12O6
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品415553は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[C@H]1OC(O)([13CH2]O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i2+1
InChI Key
RFSUNEUAIZKAJO-BORCATHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
415553-500MG-PW:
415553-VAR:
415553-BULK:
415553-250MG:
415553-500MG:
415553-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Raphael Tiziani et al.
Scientific reports, 10(1), 15970-15970 (2020-10-01)
Plant roots are able to exude vast amounts of metabolites into the rhizosphere in response to phosphorus (P) deficiency. Causing noteworthy costs in terms of energy and carbon (C) for the plants. Therefore, it is suggested that exudates reacquisition by