Merck
684279
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Acrylate-1-13C,2,3,3-d3
98 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD2=CD13CO2CH2CF2CHF2
分子量:
190.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C6H6F4O2/c1-2-4(11)12-3-6(9,10)5(7)8/h2,5H,1,3H2/i1D2,2D,4+1
InChI Key
VHJHZYSXJKREEE-ZPYCZKLBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
684279-VAR:
684279-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)