Merck
729051
Sigma-Aldrich
D-フルクトース-1,1,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
別名:
D-レブロース-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D7H5O6
CAS番号:
分子量:
187.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C1(O)OC([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D
InChI Key
LKDRXBCSQODPBY-PCYAFHAWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
729051-VAR:
729051-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)