Merck
414506
Sigma-Aldrich
2-(トリブチルスタンニル)フラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥6,900
25 ML
¥17,900
¥6,900
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥6,900
25 ML
¥17,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30OSn
CAS番号:
分子量:
357.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,900
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
90 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccco1
InChI
1S/C4H3O.3C4H9.Sn/c1-2-4-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
414506-VAR:
414506-5ML:4548173308708
414506-BULK:
414506-25ML:4548173308692
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Nowakowska-Oleksy et al.
Journal of fluorescence, 21(1), 169-178 (2010-07-14)
A few new phenoxazine-based conjugated monomers were synthesized, characterized, and successfully used as semiconducting materials. The phenoxazine-based oligomers have low ionization potentials or high-lying HOMO levels (~4.7 eV), which were estimated from cyclic voltammetry. Conjugated oligomers offer good film-forming, mechanical and