Merck
738891
Sigma-Aldrich
2,5-ビス(トリメチルスタンニル)チオフェン
97%
別名:
1,1′-(2,5-チオフェンジイル)ビス[1,1,1-トリメチル] スタンナン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,400
5 G
¥97,000
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,400
5 G
¥97,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20SSn2
CAS番号:
分子量:
409.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
93-102 °C
SMILES記法
C[Sn](C)(C)c1ccc(s1)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C4H2S.6CH3.2Sn/c1-2-4-5-3-1;;;;;;;;/h1-2H;6*1H3;;
InChI Key
KKRPPVXJVZKJON-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 技術ノート: 重水素酸化希釈法を使用してホルスタイン乳牛の体組成を決定するための核磁気共鳴分光法の評価。: この研究では、重水素酸化希釈法と組み合わせた核磁気共鳴分光法の適用を検討し、乳牛の体組成を正確に決定します。この方法は、家畜管理における栄養状態と成長指標を評価するための非侵襲的な代替手段となる可能性があります(Chapman et al., 2017)。
  • 幅広い体組成における除脂肪体重の推定:ホッキョクジリスの重水素希釈の校正。: この研究では、ホッキョクジリスの除脂肪体重を推定するために重水素希釈を校正します。この発見は、冬眠する種の体組成の変化に関する理解を深め、代謝適応とエネルギー使用に関する研究に影響を与える可能性があります(Lee et al., 2011)。
  • 思春期を促進する長日の光周期は、ホルスタイン雌牛の体の成長を制限しません。: 日照時間の延長が乳牛の雌牛の成長と生殖のタイミングにどのように影響するかを調査します。重水素酸化物を使用して体水分と体組成を測定し、光への曝露が動物の発育にどのように影響するかについての洞察を提供します(Rius et al., 2005)。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
738891-BULK:
738891-VAR:
738891-5G:4548173308982
738891-1G:4548173308975
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Haiyan Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(41), 14589-14597 (2014-09-30)
New electron-acceptor materials are long sought to overcome the small photovoltage, high-cost, poor photochemical stability, and other limitations of fullerene-based organic photovoltaics. However, all known nonfullerene acceptors have so far shown inferior photovoltaic properties compared to fullerene benchmark [6,6]-phenyl-C60-butyric acid
資料
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
有機エレクトロニクスは、シリコンベースの技術を凌ぐ再生可能エネルギーソリューションを約束します。
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。