Merck
413089
Sigma-Aldrich
塩化ガリウム(II)
anhydrous, 99.999% trace metals basis
別名:
四塩化ジガリウム(四塩化ガリウム(II))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ga2Cl4
CAS番号:
分子量:
281.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gallium
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
Cl[Ga]Cl.Cl[Ga]Cl
InChI
1S/4ClH.2Ga/h4*1H;;/q;;;;2*+2/p-4
InChI Key
PWAPABRPCBSKKS-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
末端がルテニウムに配位した新規ガリウム(I)種の調製に適用されます[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
413089-5G-PW:
413089-1G:
413089-5G:
413089-BULK:
413089-1G-PW:
413089-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
George N. Harakas et al.
Inorganic chemistry, 36(13), 2704-2707 (1997-06-18)
The reaction of Ru(3)(CO)(12) with Ga(2)Cl(4) in the presence of gallium metal in refluxing toluene, followed by crystallization from tetrahydrofuran, produces Ru{GaCl(THF)(2)}{GaCl(2)(THF)}(2)(CO)(3).0.5 THF (1) and Ru(2){GaCl(2)(THF)}(2)(CO)(8) (2) (THF = tetrahydrofuran). The ruthenium atom in 1 has an approximately octahedral coordination
資料
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
スペクトル変換におけるランタノイドイオンは、光子変換によって太陽電池の効率を高めます。