Merck
413011
Sigma-Aldrich
ヨウ化イットリウム(III)
anhydrous, flakes, 99.9% trace metals basis
別名:
Yttrium triiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YI3
CAS番号:
分子量:
469.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
flakes
反応適合性
reagent type: catalyst
core: yttrium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
I[Y](I)I
InChI
1S/3HI.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
LFWQXIMAKJCMJL-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
より低温で調製する際のYBCO超伝導材料用出発物質です。[1]新規化合物Y21I18C14B7の固相合成に用いられます。 これは格子間ハロゲン原子を有するハロゲン化希土類金属で、不整合な特性を示す初めての例です[2]
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
413011-VAR:
413011-BULK:
413011-5G:
413011-1G-PW:
413011-1G:4548173964393
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Baney, R.H. et al.
Chemistry of Materials, 4, 984-984 (1992)
Oeckler, O. et al.
Journal of the American Chemical Society, 38, 1767-1767 (1998)
資料
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。