Merck
474770
Sigma-Aldrich
ヨウ化ユウロピウム(II)
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
別名:
ヨウ化ユウロピウム, 二ヨウ化ユウロピウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥44,400
5 G
¥160,000
¥44,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥44,400
5 G
¥160,000
About This Item
化学式:
EuI2
CAS番号:
分子量:
405.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥44,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: europium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
I[Eu]I
InChI
1S/Eu.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
DPYXWFUVSMSNNV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ストロンチウム、ランタン、およびヨウ化ユーロピウムの反応。リン酸塩から三ヨウ化リンの直接調製:ヨウ化ユーロピウムを用いた反応と調製方法を調査しています(Haschke, 1976)。
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
474770-1G-PW:
474770-BULK:
474770-5G:4548173988955
474770-VAR:
474770-1G:4548173988948
474770-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。