Merck
412023
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3Cl2
CAS番号:
分子量:
225.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.599 (lit.)
bp
124 °C/33 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
密度
1.761 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene participates in the synthesis of N-arylated sultams.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
412023-VAR:
412023-5ML:
412023-25ML:
412023-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of N-arylated sultams: palladium-and copper-catalyzed cross coupling of aryl halides with 1, 4-butane and 1, 3-propanesultams.
Steinhuebel D, et al.
Tetrahedron Letters, 45(16), 3305-3307 (2004)