Merck
411310
Sigma-Aldrich
(Carbethoxymethyl-1,2-13C2)triphenylphosphonium bromide
98 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O213C13CH2P(C6H5)3Br
CAS番号:
分子量:
431.27
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 13C
フォーム
solid
分子量
431.23 by atom % calculation
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp
152-154 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[Br-].CCO[13C](=O)[13CH2][P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i18+1,22+1;
InChI Key
VJVZPTPOYCJFNI-WWPGYFPTSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
411310-BULK:
411310-VAR:
411310-250MG:
411310-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)