Merck
280933
Sigma-Aldrich
(トリフェニルホスホラニリデン)アセトアルデヒド
95%
別名:
(ホルミルメチレン)トリフェニルホスホラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,240
25 G
¥22,900
¥6,240
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,240
25 G
¥22,900
About This Item
化学式:
HCOCH=P(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
304.32
Beilstein:
523797
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,240
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
185-188 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phosphine
SMILES記法
[H]C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
InChI Key
CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルデヒドおよびケトンを2炭素同族体化α,β-不飽和カルボニル化合物に変換するWittig試薬。[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
280933-5G:
280933-VAR:
280933-BULK:
280933-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian Wang et al.
Organic letters, 9(18), 3703-3706 (2007-08-19)
The first total synthesis of (-)-aplysiallene has been completed in 16 steps and features a key sequential Mukaiyama aerobic oxidative cyclization to prepare the fused bis-THF core. The original stereochemical assignment has been revised as shown.
Tohru Nagamitsu et al.
The Journal of organic chemistry, 72(8), 2744-2756 (2007-03-16)
The total synthesis of borrelidin has been achieved. The best feature of our synthetic route is macrocyclization at C11-C12 for the construction of an 18-membered ring after esterification between two segments. A detailed examination of the macrocyclization led us to