形状
suspension (20% aqueous ethanol)
テクニック
protein array: suitable
マトリックス
cross-linked agarose
粒径
24-44 μm
ポアサイズ
1-100 kDa MW range (dextrans)
10-600 kDa MW range (proteins)
operating pH range
1-14(short term)
3-12(long term)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sephadexマトリックスの高い選択性と架橋アガロースの化学的・物理的安定性を融合。
アプリケーション
Superdex®は、タンパク質クロマトグラフィー、ゲルろ過クロマトグラフィー、ゲルろ過担体、樹脂、および分離媒体に使用されます。Superdex®は、食用キノコHericium coralloidesから新たに発見されたラッカーゼの精製および特性解析に使用されてきました。また、Superdex® はBauhinia purpurea L.(フイリソシンカ)の種子からのヒト肝細胞がん阻害剤候補の精製と機構探索のためにも使用されてきました。
サイズ排除クロマトグラフィーによる高分解能分取用に最適化済み。推奨される分画範囲は球状タンパク質およびデキストランに関して記載されています。
法的情報
Superdex is a registered trademark of Cytiva
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F
引火点(℃)
40 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S6782-CH:
S6782-VAR:
S6782-BULK:
S6782-100ML:
S6782-25ML:
試験成績書(COA)
Human molecular genetics, 9(3), 375-385 (2000-02-03)
Hermansky-Pudlak syndrome (HPS) is a rare autosomal recessive disorder in which oculocutaneous albinism, bleeding tendency and a ceroid-lipofuscin lysosomal storage disease result from defects of multiple cytoplasmic organelles: melanosomes, platelet dense granules and lysosomes. The HPS polypeptide, a 700 amino
Journal of chromatography. A, 921(1), 15-24 (2001-07-20)
In size-exclusion chromatography (SEC), proteins and peptides are separated according to their molecular size in solution. SEC is especially useful as an effective fractionation step to separate a vast amount of impurities from the components of interest and/or as final
Protein expression and purification, 30(2), 156-166 (2003-07-26)
A recombinant form of human rhIL-7 was overexpressed in Escherichia coli HMS174 (DE3) pLysS under the control of a T7 promoter. The resulting insoluble inclusion bodies were separated from cellular debris by cross-flow filtration and solubilized by homogenization with 6
Biochemistry and molecular biology international, 43(3), 613-623 (1997-11-14)
Large quantities of recombinant acid alpha-glucosidase are needed for in vivo experimentation of enzyme replacement therapy in Pompe disease. We describe a new purification method for the purification of this recombinant enzyme from tissue culture medium consisting of concanavalin A
Purification of sucrose synthase from rice and its protein-chemical characterization.
Journal of Biotechnology, 29(3), 277-286 (1993)