Merck
217506
Supelco
AmberChrom 50WX8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H12 · C10H10 · C8H8)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
アンバークロム50WX8, hydrogen form, 100-200 mesh
詳細
cross-linkage 8%
品質水準
フォーム
beads
湿度
50-58%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
粒径
100-200 mesh
キャパシティ
1.7 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
SMILES記法
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amberlite­HPR4800 Cl水素型は剥離剤樹脂として使用され、使い切った後に0.25 Nの硫酸により再生できます。Amberlite HPR4800 Cl水素型は触媒として使用されます。ペーパークロマトグラフィー用の上清画分試料の脱イオン化に使用されます。
アプリケーション
Amberlite HPR4800 Cl水素型は、TLC、ペーパークロマトグラフィーおよびLPLCの分離媒体として使用できます。
ファインケミカルや医薬品の分離用の強酸性陽イオン交換樹脂;FDA食品添加物規制 21CFR(連邦規則集)173.25の要件を満たしています。
その他情報
本品は特に処理、洗浄は行われていません。前準備として、適切な溶出と洗浄をお勧めします。
法的情報
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
217506-500G:
217506-1FT3:
217506-100G:
217506-VAR:
217506-2.5KG:
217506-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)