組成
Dye content, 90%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
mp
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
713 nm
InChI
1S/C92H72N8O4.Pb/c1-89(2,57-21-13-9-14-22-57)61-29-37-65(38-30-61)101-69-45-49-73-77(53-69)85-95-81(73)93-82-75-51-47-71(103-67-41-33-63(34-42-67)91(5,6)59-25-17-11-18-26-59)55-79(75)87(97-82)100-88-80-56-72(104-68-43-35-64(36-44-68)92(7,8)60-27-19-12-20-28-60)48-52-76(80)84(98-88)94-83-74-50-46-70(54-78(74)86(96-83)99-85)102-66-39-31-62(32-40-66)90(3,4)58-23-15-10-16-24-58;/h9-56H,1-8H3;/q-2;+2
InChI Key
DQDWBYWBJPOVBK-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
Jan Code
408875-BULK:
408875-VAR:
408875-250MG:4548173291857
408875-1G:4548173291840