Merck
546682
Sigma-Aldrich
銅(II)フタロシアニン
Dye content >99 %
別名:
CuPc, ピグメントブルー 15, フタロシアニンブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16CuN8
CAS番号:
分子量:
576.07
カラーインデックス番号:
74160
Beilstein:
4121848
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
組成
Dye content, >99%
品質水準
λmax
678 nm
OLEDデバイス性能
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 17200 Cd/m2
ITO/CuPc/NPD/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 2000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: 7.5 V
ITO/CuPc/NPD/CBP:FIrpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.5 %
OPVデバイス性能
ITO/CuPc/PTCDA/In
  • Short-circuit current density (Jsc): 53.1 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.57 V
  • Fill Factor (FF): 0.61
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 4.2 %
ITO/PEDOT:PSS/CuPc/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 18.8 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.58 V
  • Fill Factor (FF): 0.52
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 3.6 %
SMILES記法
c1ccc2c(c1)C3=NC4=[N@@H]5C(=Nc6n7c(N=C8c9ccccc9C%10=[N@@H]8[Cu]57N3C2=N%10)c%11ccccc6%11)c%12ccccc4%12
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI Key
XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 性能と安定性を向上させた平面型ペロブスカイト太陽電池用の正孔輸送材料として、簡単に分子設計された銅(II)フタロシアニン:この研究では、ペロブスカイト太陽電池の性能と安定性を向上させる修飾銅(II)フタロシアニンが紹介されています(Yang et al., 2017)。
  • 高効率かつ安定なペロブスカイト太陽電池のためのドーパントフリーのメトキシ置換銅(II)フタロシアニン:ペロブスカイト太陽電池の効率と安定性を向上させるメトキシ置換銅(II)フタロシアニンの合成と応用について考察しています(Ding et al., 2020)。
  • 2-フェニルフェノキシ部位を有する金属フリーかつ銅(II)フタロシアニンをベースとした高効率色素増感太陽電池:色素増感太陽電池への利用を目的とした新規フタロシアニンを調査し、その合成と光物性に焦点を当てています(Ali et al., 2016)。
  • オペランド HERFD-XANES および表面敏感デルタμ解析により、CO2 の電気還元における銅(II)フタロシアニンの構造進化を同定:この研究では、CO2 電気還元中の銅(II)フタロシアニンの構造変化を探索するために、高度な分光技術が使用されています(Mei et al., 2022)。
  • 新しい色素増感光触媒:水質浄化のための銅(II)フタロシアニン/TiO2 ナノ複合体:水質浄化のための光触媒としての銅(II)フタロシアニン-TiO2 複合体を研究し、光照射下での汚染物質の分解におけるその有効性を示しています(Albay et al., 2016)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
546682-VAR:
546682-BULK:
546682-200MG:4548173944098
546682-2G:4548173944104
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jaron G Van Dijken et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(9), 10119-10130 (2012-08-28)
We investigate the evolution of copper phthalocyanine thin films as they are etched with argon plasma. Significant morphological changes occur as a result of the ion bombardment; a planar surface quickly becomes an array of nanopillars which are less than
Richard Murdey et al.
The Journal of chemical physics, 134(23), 234702-234702 (2011-06-28)
The current flowing through a thin film of copper phthalocyanine vacuum deposited on a single crystal sapphire [0001] surface was measured during film growth from 0 to 93 nm. The results, expressed as conductance vs. nominal film thickness, indicate three
Medhat A Shaibat et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(13), 4400-4406 (2010-03-17)
Cu(II)(phthalocyanine) (CuPc) is broadly utilized as an archetypal molecular semiconductor and is the most widely used blue printing pigment. CuPc crystallizes in six different forms; the chemical and physical properties are substantially modulated by its molecular packing among these polymorphs.
Kai Xiao et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(9), 3680-3687 (2013-02-02)
The epitaxial growth and preferred molecular orientation of copper phthalocyanine (CuPc) molecules on graphene has been systematically investigated and compared with growth on Si substrates, demonstrating the role of surface-mediated interactions in determining molecular orientation. X-ray scattering and diffraction, scanning
Jia Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(51), 21010-21015 (2011-11-24)
The bottom-up fabrication of surface hierarchical nanostructures is of great importance for the development of molecular nanostructures for chiral molecular recognition and enantioselective catalysis. Herein, we report the construction of a series of 2D chiral hierarchical structures by trinary molecular
資料
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
n型、p型ドーパントとして有用なルテニウム、モリブデン錯体は、塗布または真空プロセスのいずれの方法でも、有機半導体と表面の両方のドーピングに適用可能な化合物です。
Shinar教授(米国アイオワ州立大学)が、低コストで使い捨て可能な非侵襲的ウェアラブルバイオエレクトロニクスとしての、有機およびハイブリッド型エレクトロニクスを利用した多種多様なセンサー構成の発展について要約します。
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
すべて表示
関連コンテンツ
軽量・フレキシブルで印刷プロセスが適用可能などの特徴をも有機薄膜太陽電池について、その開発の歴史と現状、有機薄膜太陽電池の発電メカニズム、有機薄膜太陽電池の素子作製法について紹介しています。