アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NC1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c5-4-1-2-6-3-4;;/h4,6H,1-3,5H2;2*1H
InChI Key
NJPNCMOUEXEGBL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
404624-BULK:
404624-5G:
404624-VAR:
404624-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)