634794
634794-1G
¥5,910
1 of 10
Sigma-Aldrich
706582
1-Boc-3-アミノピロリジン
644064
(R)-(+)-1-Boc-3-アミノピロリジン
540781
(R)-(+)-3-Aminopyrrolidine
637564
N-Boc-3-ピロリジノン
P74354
3-ピロリジノール
366943
(S)-(−)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
532169
(R)-(−)-N-Boc-3-ピロリジノール
404624
3-アミノピロリジン 二塩酸塩
W358512
L-フェニルアラニン
338338
Fmoc-Phe-OH
100
95%
[α]20/D −2°, c = 1 in chloroform
n20/D 1.4720 (lit.)
216-217 °C (lit.)
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](N)C1
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m0/s1
CMIBWIAICVBURI-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Catalysts
Chiral Catalysts & Ligands
Danger
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
195.8 °F - closed cup
91 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
634794-VAR: 634794-BULK: 634794-5G: 634794-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。