Merck
403318
Sigma-Aldrich
Indium(III) selenide
別名:
Indium selenide, Indium sesquiselenide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥25,700
About This Item
化学式:
In2Se3
CAS番号:
分子量:
466.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
密度
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Se]=[In][Se][In]=[Se]
InChI
1S/2In.3Se
InChI Key
VSXOUQNLLPQTQK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Indium selenide (In2Se3) exists in 4 crystal structures (α,β,δ,γ).The metallic α-phase of indium selenide converts to intrinsic conduction β-phase under change in temperature. In2Se3 can be prepared by stoichiometric combination of the elements at 1000 to 1100oC temperatures. Influence of phase transformations on its optical and electrical properties has been reported.[1]
包装
Packaged in glass bottles
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
403318-5G:4548173293219
403318-25G:4548173293202
403318-VAR:
403318-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Some electrical and optical properties of In2Se3
Bidjin DS, et al.
Physica Status Solidi (A): Applied Research, 6(1), 295-299 (1971)
Growth of single-phase In2Se3 by using metal organic chemical vapor deposition with dual-source precursors.
Chang KJ, et al.
Applied Physics Letters, 89(18), 2118-2118 (2006)
資料
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
スペクトル変換におけるランタノイドイオンは、光子変換によって太陽電池の効率を高めます。