詳細
Electrical properties: Semiconductor, p-type
アッセイ
99.995%
フォーム
crystals
L × W × H
0.5 cm × 0.5 cm × 0.1-0.15 mm, typical size, some variation in dimensions may occur with different batches
一次結晶子サイズ
~10 mm (hexagonal)
SMILES記法
[Se]=[W]=[Se]
InChI
1S/2Se.W
InChI Key
ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808822-BULK:
808822-VAR:
808822-1EA-PW:
808822-1EA:
資料
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
さまざまな分野における最近の2D材料の合成の進歩とバイオセンシング用途についてまとめられています。
MXeneや窒化ホウ素、遷移金属カルコゲナイドをはじめとする2次元材料を、ナノプレートレット、インク、単層膜などの多様な形態で販売しております。
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials