グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
99.9%
形状
powder
密度
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
InChI Key
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酸化タングステン(VI)(WO3)は、優れたエレクトロクロミック特性を備えた半導体材料です。高度な光変調を備えた費用対効果の高い材料です。化学気相成長、電着、およびその他のゾルゲルに基づくコーティングプロセスなどさまざまな方法で合成できます。
アプリケーション
WO3は、電気化学機器、光触媒、生物学的センサー、その他のディスプレイ機器などの幅広い用途に使用できます。
注意
紺青色の粒子が含まれることもあります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95410-BULK:
95410-VAR:
95410-100G:
95410-500G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Two-dimensional amorphous heterostructures of Ag/a-WO3-x for high-efficiency photocatalytic performance
Applied Catalysis. B, Environmental, 245, 648-655 (2019)
Low-firing thick-film piezoresistive sensors for medical instruments
Sensors and actuators A, Physical, 172(1), 228-232 (2011)
ChemSusChem, 8(8), 1404-1410 (2015-03-25)
Composites of mesoporous polymeric carbon nitride and tungsten(VI) oxide show very high photocatalytic activity for the evolution of hydrogen from water under visible light and in the presence of sacrificial electron donors. Already addition of very small amounts of WO3
KARAKTERISTIK GEL TITANIUM TUNGSTAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELEPASAN RENIUM-188
Jurnal Iptek Nuklir Ganendra, 16(1), 1-8 (2013)
Nanotechnology, 31(9), 095706-095706 (2019-11-12)
We report a detailed analysis on the effects of processing parameters for sputtered tungsten trioxide (WO3) thin nanoscale films on their structural, vibrational and electrical properties. The research aims to understand the fundamental aspects of WO3 sputtering at relatively low