Merck
774537
Sigma-Aldrich
酸化タングステン(VI)
nanowires, diam. × L ~50 nm × 10 μm
別名:
タングステン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥41,100
¥41,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥41,100
About This Item
化学式:
WO3
CAS番号:
分子量:
231.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥41,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
nanowires
品質水準
直径× L
~50 nm × 10 μm
密度
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
InChI Key
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Tungsten oxide nanowires have been extensively studied as electrochromics[1]; gas sensors[2] and battery materials[3].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
774537-BULK:
774537-VAR:
774537-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gu; Z.;
Journal of Solid State Chemistry, 180, 98-105 (2007)
Liao; C.C.;
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 90, 1147-1155 (2006)
Polleux; J.;
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45, 261-265 (2006)
資料
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
環境発電およびセンシングにおけるPZTナノワイヤの応用の可能性と、二段階水熱法で作製したナノワイヤの詳細について論じます。
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
TiO2は、電子工学的には広いバンドギャップ半導体とメモリスタ特性を示し、光学的には高い不透明性と紫外吸収性を示します。
すべて表示