Merck
39977
Sigma-Aldrich
1-(Boc-アミノ)シクロプロパンカルボン酸
≥98.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15NO4
CAS番号:
分子量:
201.22
Beilstein:
4430628
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4-5-9)6(11)12/h4-5H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChI Key
DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
共有結合基質を改質するテトラペプチドカルボキシペプチダ-ゼ不可逆的阻害剤の合成[1]。コンビナトリアルライブラリ-の調製[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
39977-250MG-F:
39977-1G-F:
39977-BULK-F:
39977-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S. Husbands et al.
Tetrahedron, 50, 9729-9729 (1994)
C. Hume et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1113-1113 (1998)