アッセイ
≥98.0% (T)
屈折率
n20/D 1.431
bp
82-83 °C/11 mmHg (lit.)
mp
8-10 °C
密度
1.055 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
BKAJNAXTPSGJCU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ヒト脳Ketometabolismにおける役割:4-Methyl-2-oxovaleric acidは、外傷性脳損傷患者の脳マイクロダイアリシス液中のketometabolismの時間的パターンに関与していることが示唆されており、脳内の生化学経路におけるその重要性が強調されています(Eiden et al., 2019)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
68255-1G:
68255-BULK:
68255-VAR:
68255-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)