製品名
1-アミノシクロプロパンカルボン酸, ≥98% (TLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Keep in a dry place.)
色
white
mp
229-231 °C (lit.)
溶解性
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
InChI Key
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... NARG2(79664)
mouse ... NARG2(93697)
rat ... LOC686240(686240) , NARG2(691379)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3903-VAR:
A3903-1G:
A3903-100MG:
A3903-250MG-PW:
A3903-1G-PW:
A3903-250MG:
A3903-BULK:
A3903-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)