Merck
736260
Sigma-Aldrich
1-アミノシクロプロパン-2,2,3,3-d4-カルボン酸
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
ACPC-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3D4NO2
CAS番号:
分子量:
105.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
mp
229-231 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2
InChI Key
PAJPWUMXBYXFCZ-LNLMKGTHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
736260-VAR:
736260-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)