Merck
K401
Sigma-Aldrich
2-ケト酪酸
97%
別名:
2-オキソブタン酸, 2-オキソ酪酸, α-ケト酪酸, プロピオニルギ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COCOOH
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
1700514
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
bp
84 °C/20 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-ケト酪酸は、以下の合成で反応物として使用できます。
  • 酵素触媒でのアミノ化反応による(S)-2-アミノ酪酸
  • エタノール存在下での、生細胞反応によるL-イソロイシン
  • 硫酸存在下での、1,2-ジアミノベンゼンからの3-エチル-2-キノキサリノール
  • 生体触媒存在下での、2,3-ジアミノナフタレンを使用する3-エチルベンゾ[g]キノキサリン-2(1H)-オン
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
K401-25G:
K401-10G:
K401-BULK:
K401-5G:
K401-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of 2-(Quinoxalin-2-ylamino-benzotriazolyl) Pentanedioic Derivatives as Potential Anti-Folate Agents
Briguglio I, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 53, 1721-1737 (2016)
Fabrication of a microcapsule extinguishing agent with a core-shell structure for lithium-ion battery fire safety
Zhang W, et al.
Materials Advances, 2, 4634-4642 (2021)
Synthesis of potential chemotherapic quinoxalinone derivatives by biocatalysis or microwave-assisted Hinsberg reaction
Gris J, et al.
Tetrahedron Letters, 49, 1053-1056 (2008)
Biorefinery applications of Corynebacterium glutamicum
Jojima T, et al.
Corynebacterium glutamicum, 149-172 (2013)
Saad S El-Maraghy et al.
Heliyon, 6(7), e04384-e04384 (2020-07-17)
There is increasing evidence that rhizosphere microbes contribute to the stress mitigation process, but the mechanisms of this plant-microbe interaction are not yet understood. Siderophores-producing microorganisms have been considered important for enhancing metal tolerance in plants. In this study, rhizosphere