Merck
8.04079
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) chloride
for synthesis
別名:
Germanium(IV) chloride, Germanium tetrachloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl4Ge
CAS番号:
分子量:
214.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-116-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
101 hPa
品質水準
形状
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
83.1 °C
mp
-49.5 °C
密度
1.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Ge
InChI Key
LBXSGGYKZPEYRS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.875 - 1.877
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
Does not sustain combustion.
引火点(℃)
Does not sustain combustion.