Merck
392162
Sigma-Aldrich
フェニルメタクリラート
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 ML
¥20,300
¥20,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 ML
¥20,300
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2C6H5
CAS番号:
分子量:
162.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥20,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
90%
不純物
3% acryloyl chloride
3% phenol
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
95-100 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
QIWKUEJZZCOPFV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
392162-BULK:
392162-VAR:
392162-15ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Olesya Daikos et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32369-32377 (2016-11-18)
Pentabrominated and fluorinated aromatic (meth)acrylates as well as their non-halogenated counterparts have been studied with the aim to avoid conventional photoinitiators and to overcome some negative consequences related to their use. Therefore, RTIR spectroscopy, laser flash photolysis and GC/MS were