Merck
169919
Sigma-Aldrich
メタクリル酸イソブチル
97%
別名:
2-メチルプロピルメタクリラート, イソブチル α-メチルアクリラート, イソブチル 2-メチル-2-プロペン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥5,820
18 L
¥58,600
¥5,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥5,820
18 L
¥58,600
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOCH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
142.20
Beilstein:
1747595
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥5,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
3.82 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
≤15 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.420 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
密度
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6H,3,5H2,1-2,4H3
InChI Key
RUMACXVDVNRZJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
108.5 °F - closed cup
引火点(℃)
42.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
169919-18L:
169919-1L:
169919-VAR:
169919-BULK:
169919-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ricardo Dante Lardone et al.
Journal of biomedical science, 26(1), 67-67 (2019-09-08)
Different neurological disorders frequently display antibodies against several self-glycans. Increasing evidence supports their pathogenic role; however, far less is known about their origin. Meanwhile, antibodies recognizing non-self glycans appear in normal human serum during immune response to bacteria. Using high
M Caccia et al.
Nature, 562(7727), 406-409 (2018-10-20)
The efficiency of generating electricity from heat using concentrated solar power plants (which use mirrors or lenses to concentrate sunlight in order to drive heat engines, usually involving turbines) may be appreciably increased by operating with higher turbine inlet temperatures
Miku Kasai et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(9) (2020-05-08)
A temperature-sensitive paint (TSP) using a chameleon luminophore [ Tb 0 . 99 Eu 0 . 01 ( hfa ) 3 ( dpbp ) ] n is proposed. The chameleon luminophore was dispersed in isobutyl methacrylate polymer in a toluene
Y Takahashi et al.
The International journal of prosthodontics, 13(3), 205-208 (2001-02-24)
This study was undertaken to characterize the long-term equilibrium flexural strength at proportional limit (FSp) of 4 denture reline polymers processed onto 4 denture base polymers. A 3-point flexural test was applied on rectangular specimens of each denture base polymer-denture
Mattias Berglin et al.
Biomaterials, 25(19), 4581-4590 (2004-05-04)
Changing the length of the alkyl ester side chain in poly(alkyl methacrylates) provides a unique opportunity to systematically vary the mobility of the polymer chains, or in other words vary the glass transition temperature (T(g)), without greatly affect the solid