Merck
385468
Sigma-Aldrich
4-ニトロアントラニル酸
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3-2-(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
182.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
257 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
385468-5G:
385468-BULK:
385468-VAR:
385468-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)