Merck
367753
Sigma-Aldrich
酢酸セリウム(III) 水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Cerium acetate hydrate, Cerium triacetate, Cerium(3+) triacetate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥10,300
250 G
¥25,600
¥10,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥10,300
250 G
¥25,600
About This Item
化学式:
Ce(CH3CO2)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
317.25 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
組成
Degree of hydration, 1-3
反応適合性
core: cerium
reagent type: catalyst
不純物
≤1% acetic acid
SMILES記法
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols.[1][2]Cerium (III) acetate hydrate may be used as the starting material for the synthesis of CeO2 nanoparticles.[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
367753-250G:
367753-50G:
367753-BULK:
367753-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, structural and optical properties of CeO 2 nanoparticles synthesized by a simple polyvinyl pyrrolidone (PVP) solution route.
Phoka S, et al.
Materials Chemistry and Physics, 115(1), 423-428 (2009)
Thermal decomposition of cerium (III) acetate studied with sample-controlled thermogravimetric?mass spectrometry (SCTG?MS).
Arii T,et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 22(13), 2283-2289 (2002)
Chem. Abstr., 112, 219165x-219165x (1990)
Nippon Kagaku Kaishi, 92-92 (1990)
資料
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。