Merck
380229
Sigma-Aldrich
ヨードメチルメチルエーテル
contains copper as stabilizer, 95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,900
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,900
About This Item
化学式:
ICH2OCH3
CAS番号:
分子量:
171.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
39 °C/20 mmHg (lit.)
溶解性
organic solvents: soluble(lit.)
密度
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCI
InChI
1S/C2H5IO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
UUSXSNJAQDJKCG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Iodomethyl methyl ether (Iodomethoxymethane) is a halo ether. Product contains copper as stabilizer. Rotational, centrifugal distortion constants and the nuclear electric quadrupole coupling constant tensor for iodomethyl methyl ether (CH3OCH2I) and its two deuterated species have been measured by microwave spectral studies.[1] It readily undergoes methoxymethylation reaction with phosphorus, carbon, oxygen and nitrogen containing nucleophiles. It can be synthesized by reacting methylal (dimethoxymethane) with iodotrimethylsilane.[2]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
380229-BULK:
380229-5G:4548173939254
380229-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iodomethyl Methyl Ether
Jung ME, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)
Microwave spectrum and nuclear quadrupole coupling constant tensor of iodomethyl methyl ether.
Fujitake M and Hayashi M.
Journal of Molecular Spectroscopy, 128(2), 444-455 (1988)
The carbon-hydrogen bond strength in dimethyl ether and some properties of iodomethyl methyl ether.
Cruickshank FR and Benson SW.
International Journal of Chemical Kinetics, 1(4), 381-390 (1969)